Drukuj
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 348 PLN
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Formuła: C₇H₃F₃N₂O₄
Temp. Wrzenia: 127…129 °C/9mmHg
Temp. topnienia: 47…52 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007233
Numer CAS: 401-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-935-2