Drukuj
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Tetrafluorobutanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Tetrafluorobutanedioate, Tetrafluorosuccinic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Perfluorosuccinate
PC3016T-25G PC3016T-5G PC3016T-100G
APOSPC3016T-25GEA 621 PLN
APOSPC3016T-25G APOSPC3016T-5G APOSPC3016T-100G
Dimethyl tetrafluorosuccinate 98%
Dimethyl tetrafluorosuccinate
Formuła: C₆H₆F₄O₄
MW: 218.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 177…178 °C
Gęstość: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043947
Numer CAS: 356-36-5