Drukuj
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Dimethyl Octafluorohexanedioate, Dimethyl Perfluoroadipate, Octafluoroadipic Acid Dimethyl Ester, Perfluoroadipic Acid Dimethyl Ester, Octafluorohexanedioic Acid Dimethyl Ester
PC3015T-100G PC3015T-25G PC3015T-5G
APOSPC3015T-100GEA 1720 PLN
APOSPC3015T-100G APOSPC3015T-25G APOSPC3015T-5G
Dimethyl octafluoroadipate 98%
Dimethyl octafluoroadipate
Formuła: C₈H₆F₈O₄
MW: 318.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 120 °C
Gęstość: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042267
Numer CAS: 3107-98-0