Drukuj
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 1920 PLN
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216.200 g/mol
Temp. topnienia: 237…242 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115668
Numer CAS: 409108-13-0