Drukuj
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl perfluorosuberate
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 6790 PLN
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Formuła: C₁₀H₆F₁₂O₄
MW: 418.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 152 °C/60mmHg
Temp. topnienia: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044088
Numer CAS: 2062-20-6