Drukuj
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 545 PLN
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337.697 g/mol
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07774164
Numer CAS: 874839-13-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III