Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 450 PLN
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Temp. topnienia: 113…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094995
Numer CAS: 503309-11-3