Drukuj
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 928 PLN
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formuła: C₈H₆F₃NO
MW: 189.137 g/mol
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11035943
Numer CAS: 545394-83-0