Drukuj
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 2030 PLN
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₁₃H₁₀F₃NO
MW: 253.22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08688475
Numer CAS: 106877-21-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III