Drukuj
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 928 PLN
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₁₃H₁₁FO₂
MW: 218.227 g/mol
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11190422
Numer CAS: 167091-96-5