Drukuj
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 530 PLN
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formuła: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06375956
Numer CAS: 89810-01-5