Drukuj
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Amino-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 290 PLN
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₆F₃NO
MW: 177.1200 g/mol
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01731750
Numer CAS: 454-81-9