Drukuj
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 508 PLN
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319.901 g/mol
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09261146
Numer CAS: 35852-57-4