Drukuj
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 580 PLN
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₆F₃NO₃
Temp. topnienia: 201…207 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00276997
Numer CAS: 175203-84-6