Drukuj
4-Fluoroveratrole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
PC3002-100G PC3002-25G PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA 2410 PLN
APOSPC3002-100G APOSPC3002-25G APOSPC3002-10G
4-Fluoroveratrole 98%
4-Fluoroveratrole
Formuła: C₈H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 120…123 °C/45mmHg
Gęstość: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012201
Numer CAS: 398-62-9