Drukuj
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 421 PLN
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene 98%
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Formuła: C₈H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 119…121 °C/40mmHg
Temp. topnienia: 23…26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042487
Numer CAS: 82830-49-7