Drukuj
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC300003-1G PC300003-250MG PC300003-500MG
APOSPC300003-1GEA 1120 PLN
APOSPC300003-1G APOSPC300003-250MG APOSPC300003-500MG
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formuła: C₁₁H₁₃ClFN
MW: 213.68 g/mol
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035278
Numer CAS: 1978-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 217-836-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III