Drukuj
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 812 PLN
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₂FNO₃
MW: 237.23 g/mol
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07359954
Numer CAS: 63674-46-4