Drukuj
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G
APOSPC3000-5GEA 714 PLN
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formuła: C₉H₁₀F₂O₃S
MW: 236.24 g/mol
Temp. topnienia: 30…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038284
Numer CAS: 135206-84-7