Drukuj
3-Chloro-4-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 905 PLN
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Temp. topnienia: 16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04973418
Numer CAS: 883107-69-5