Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluidine
PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA 406 PLN
APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Temp. topnienia: 29…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660353
Numer CAS: 827-20-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III