Drukuj
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 537 PLN
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
4-Fluoro-o-toluic acid 97%
4-Fluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 168…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115880
Numer CAS: 321-21-1