Drukuj
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-dijodoetan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 2500 PLN
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-dijodoetan 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-dijodoetan
Formuła: C₂F₄I₂
Temp. Wrzenia: 112…113 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039401
Numer CAS: 354-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 205-567-2