Drukuj
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 145 PLN
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Formuła: C₆F₄I₂
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001055
Numer CAS: 392-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-877-8