Drukuj
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 182 PLN
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Formuła: C₆F₄I₂
Temp. topnienia: 49…50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00019011
Numer CAS: 2708-97-6