Drukuj
1,6-Dijodoperfluoroheksan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoro-1,6-diiodohexane
PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-25GEA 3630 PLN
APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Dijodoperfluoroheksan 98%
1,6-Dijodoperfluoroheksan
Formuła: C₆F₁₂I₂
MW: 553.86 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 25 °C
Gęstość: 2.357 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042264
Numer CAS: 375-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-794-7