Drukuj
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 261 PLN
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Temp. topnienia: 17.5…18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08458093
Numer CAS: 3013-27-2