Drukuj
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 276 PLN
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Formuła: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115632
Numer CAS: 446-38-8