Drukuj
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2954E-100MG PC2954E-500MG
APOSPC2954E-100MGEA 203 PLN
APOSPC2954E-100MG APOSPC2954E-500MG
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one 97%
2,3-Dihydro-6-(trifluoromethyl)benzo[1,4]thiazin-3-one
Formuła: C₉H₆F₃NOS
Temp. topnienia: 192…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00178754
Numer CAS: 716-82-5