Drukuj
3,4-Difluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2942-100G PC2942-25G PC2942-5G
APOSPC2942-100GEA 1680 PLN
APOSPC2942-100G APOSPC2942-25G APOSPC2942-5G
3,4-Difluorotoluene 99%
3,4-Difluorotoluene
Formuła: C₇H₆F₂
MW: 128.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…113 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075087
Numer CAS: 2927-34-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III