Drukuj
2,5-Difluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene
PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 110 PLN
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluorotoluene 98%
2,5-Difluorotoluene
Formuła: C₇H₆F₂
MW: 128.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000347
Numer CAS: 452-67-5
Jednostka: 2388
ADR: 3 II