Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC2933-10G PC2933-5G PC2933-1G PC2933-25G
APOSPC2933-10GEA 1570 PLN
APOSPC2933-10G APOSPC2933-5G APOSPC2933-1G APOSPC2933-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.57 g/mol
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660306
Numer CAS: 433926-46-6