Drukuj
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 2510 PLN
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₃NO₅
MW: 251.12 g/mol
Temp. topnienia: 97.8…98.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741392
Numer CAS: 189359-65-7