Drukuj
2,4-Difluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 609 PLN
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluorotoluene 98%
2,4-Difluorotoluene
Formuła: C₇H₆F₂
Temp. Wrzenia: 113…117 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000332
Numer CAS: 452-76-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-211-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II