Drukuj
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2925-1G PC2925-5G
APOSPC2925-1GEA 110 PLN
APOSPC2925-1G APOSPC2925-5G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Formuła: C₅H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 108…109 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03265444
Numer CAS: 338-76-1
Jednostka: 3272
ADR: 3,III