Drukuj
2-Fluoro-4-jodopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2918-100G PC2918-25G
APOSPC2918-100GEA 1970 PLN
APOSPC2918-100G APOSPC2918-25G
2-Fluoro-4-jodopirydyna
2-Fluoro-4-jodopirydyna
Formuła: C₅H₃FIN
MW: 222.99 g/mol
Temp. topnienia: 57…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092926
Numer CAS: 22282-70-8