Drukuj
5-Bromo-2-fluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2914-25G PC2914-5G PC2914-100G PC2914-500G
APOSPC2914-25GEA 218 PLN
APOSPC2914-25G APOSPC2914-5G APOSPC2914-100G APOSPC2914-500G
5-Bromo-2-fluorophenol 98%
5-Bromo-2-fluorophenol
Formuła: C₆H₄BrFO
Temp. Wrzenia: 53 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782066
Numer CAS: 112204-58-7