Drukuj
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2904-100G PC2904-25G PC2904-5G
APOSPC2904-100GEA 2020 PLN
APOSPC2904-100G APOSPC2904-25G APOSPC2904-5G
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₃ClFN
Temp. topnienia: 54…59 °C
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03407967
Numer CAS: 327056-73-5