Drukuj
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-25G PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-25GEA 256 PLN
APOSPC2902-25G APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Temp. topnienia: 211…213 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00807404
Numer CAS: 149507-26-6