Drukuj
1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2900-1G PC2900-5G
APOSPC2900-1GEA 406 PLN
APOSPC2900-1G APOSPC2900-5G
1,3-Difluorotetrachloroacetone 97%
1,3-Difluorotetrachloroacetone
Formuła: C₃Cl₄F₂O
Temp. Wrzenia: 118…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 79-51-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III