Drukuj
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 348 PLN
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
2,2-Difluorosuccinic acid 95%
2,2-Difluorosuccinic acid
Formuła: C₄H₄F₂O₄
MW: 154.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 268
Temp. topnienia: 144…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040970
Numer CAS: 665-31-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III