Drukuj
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2881-10G PC2881-1G PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA 255 PLN
APOSPC2881-10G APOSPC2881-1G APOSPC2881-5G
2',5'-Difluoropropiophenone 98%
2',5'-Difluoropropiophenone
Formuła: C₉H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 39…40 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015509
Numer CAS: 29112-90-1