Drukuj
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 313 PLN
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluoropropiophenone 97%
2',4'-Difluoropropiophenone
Formuła: C₉H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 51…52 °C/2mmHg
Gęstość: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015507
Numer CAS: 85068-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 285-291-4