Drukuj
2,2-Difluoropropane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 1450 PLN
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropane 97%
2,2-Difluoropropane
Formuła: C₃H₆F₂
MW: 80.08
Temp. Wrzenia: –1 °C
Temp. topnienia: -104.8
Gęstość: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 420-45-1
Jednostka: 3161
ADR: 2.1