Drukuj
1,3-Difluoropropane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 1770 PLN
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Formuła: C₃H₆F₂
MW: 80.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 40…42 °C
Gęstość: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040969
Numer CAS: 462-39-5