Drukuj
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,4-Difluorophenyl)thiourea, 2,4-Difluorophenylthiourea, (2,4-Difluorophenyl)thiourea
PC2876-1G PC2876-25G PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA 110 PLN
APOSPC2876-1G APOSPC2876-25G APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formuła: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041150
Numer CAS: 175277-76-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III