Drukuj
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 656 PLN
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 164 °C
Gęstość: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065711
Numer CAS: 42601-04-7
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III