Drukuj
Izocyjanian 2,6-difluorofenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 110 PLN
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
Izocyjanian 2,6-difluorofenylu 97%
Izocyjanian 2,6-difluorofenylu
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃F₂NO
Temp. Wrzenia: 60 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 22…25 °C
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001998
Numer CAS: 65295-69-4
Jednostka: 2930
ADR: 6.1+4.1,II