Drukuj
Izocyjanian 2,5-difluorofenylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 110 PLN
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
Izocyjanian 2,5-difluorofenylu 97%
Izocyjanian 2,5-difluorofenylu
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C/33mmHg
Gęstość: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013843
Numer CAS: 39718-32-6
Jednostka: 3080
ADR: 6.1+3 II