Drukuj
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 1160 PLN
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₃F₂NO
MW: 155.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 42 °C
Gęstość: 1.309 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001997
Numer CAS: 59025-55-7
Jednostka: 2478
ADR: 3+6.1 III